Learn More
4-Iodotoluene, 98%
Product Code. 10607302 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
100 g
Packaging:
Glass Bottle
Unit Size:
100g
10g
50g
Product Code. 10607302
Brand: Thermo Scientific Acros 133940100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 624-31-7 | C7H7I | 218.037 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 624-31-7
Molecular Formula C7H7I
Molecular Weight (g/mol) 218.037
MDL Number MFCD00001059
InChI Key UDHAWRUAECEBHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodotoluene, p-iodotoluene, benzene, 1-iodo-4-methyl, toluene, p-iodo, p-tolyl iodide, p-methyliodobenzene, 1-methyl-4-iodobenzene, 1-iodo-4-methyl-benzene, unii-g75kcn1am8, iodotoluene 4-
PubChem CID 12207
IUPAC Name 1-iodo-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)I
Tekniske data
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 33°C to 36°C
Color White to Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass Bottle
Linear Formula IC6H4CH3
Quantity 10 g
Beilstein 05, 312
Formula Weight 218.04
Percent Purity 98%
Physical Form Crystalline Low Melting Solid
Chemical Name or Material 4-Iodotoluene, 98%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.