Learn More
4-Iodophenylhydrazine, 95%
Product Code. 10386394 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 10386394
Brand: Thermo Scientific Acros 399050010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13116-27-3 | C6H7IN2 | 234.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13116-27-3
Molecular Formula C6H7IN2
Molecular Weight (g/mol) 234.04
MDL Number MFCD00052688
InChI Key IQMLCMKMSBMMGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodophenyl hydrazine, 1-4-iodophenyl hydrazine, 4-iodo-phenyl-hydrazine, 4-iodo phenyl hydrazine, p-iodophenyl-hydrazine, 4-iodophenyl diazane, pubchem15797, acmc-1brf1, 1-hydrazino-4-iodobenzene, 4-iodophenylhydrazine
PubChem CID 704591
IUPAC Name (4-iodophenyl)hydrazine
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)I
Spécification
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 101.0°C to 102.0°C
Assay Percent Range 95%
Packaging Glass bottle
Linear Formula IC6H4NHNH2
Quantity 1 g
Solubility Information Solubility in water: insoluble
Formula Weight 234.04
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 4-Iodophenylhydrazine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Iodophenylhydrazine
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 3
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Respiratory sensitiser Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H311-Toxic in contact with skin.
  • H331-Toxic if inhaled.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H301-Toxic if swallowed.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P311-Call a POISON CENTER/doctor/ .
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis