Learn More
4-Iodo-2-nitroanisole, 98%
Product Code. p-7028380
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11431687
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25666.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 52692-09-8 | C7H6INO3 | 279.033 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52692-09-8
Molecular Formula C7H6INO3
Molecular Weight (g/mol) 279.033
MDL Number MFCD08060933
InChI Key WULXGCDMVLQZBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodo-2-nitroanisole, 4-iodo-1-methoxy-2-nitro-benzene, benzene, 4-iodo-1-methoxy-2-nitro, 2-nitro-4-iodoanisole, acmc-1amtn, 4-methoxy-3-nitroiodobenzene, benzene,4-iodo-1-methoxy-2-nitro, 4-iodanyl-1-methoxy-2-nitro-benzene
PubChem CID 12249866
IUPAC Name 4-iodo-1-methoxy-2-nitrobenzene
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)I)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Melting Point 96°C to 98°C
Quantity 1 g
Sensitivity Light sensitive
Formula Weight 279.04
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Iodo-2-nitroanisole
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.