Learn More
4-Hydroxyphenylacetic acid, MedChemExpress
Description
4-hydroxyphenylacetic acid, a major microbiota-derived metabolite of polyphenols, is involved in the antioxidative action. 4-hydroxyphenylacetic acid induces expression of Nrf2.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 4-Hydroxyphenylacetic acid |
| CAS | 156-38-7 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C8H8O3 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (657.25 mM) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=C(O)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.15 |
| Formula Weight | 152.15 |
| Show More |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?