Learn More
Invitrogen™ 4-Hydroxynonenal Monoclonal Antibody (12F7)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA527570
Product Code. 16294851
  • 4540.00 NOK / 100µg
Edge
Description
Description
A 1:1,000 dilution of MA5-27570 was sufficient for detection of 4-Hydroxynonenal in 0.5 μg of 4-Hydroxynonenal conjugated to BSA by ECL immunoblot analysis using Goat Anti-Mouse IgG:HRP as the secondary Antibody. Specific for 4-Hydroxynonenal (4-HNE) modified proteins. Does not detect free 4-Hydroxynonenal. Does not cross-react with 4-Hydroxy-2-hexenal, Acrolein, Crotonaldehyde, Hexanoyl Lysine, Malondialdehyde, or Methylglyoxal modified proteins.
4-Hydroxynonenal, or 4-hydroxy-2-nonenal or 4-HNE or HNE, is an alpha, beta-unsaturated hydroxyalkenal that is produced by lipid peroxidation in cells. 4-HNE is the primary alpha, beta-unsaturated hydroxyalkenal formed in this process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
4-Hydroxynonenal
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.4
Mouse
Protein G
RUO
Chemical
Antibody
IgG1
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
12F7
Unconjugated
4HNE; 4-HNE; 4-hydroxy Hexenal; 4-Hydroxy Nonenal; 4-hydroxy-2-nonenal; 4-Hydroxynonenal; HNE
Synthetic 4-Hydroxynonenal modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
100 μg
Primary
-20°C
Liquid
Chemical
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato