Learn More
4'-Hydroxyflavanone, 98%
Product Code. 11486596
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11486596 1 g 1g
11496596 5 g 5g
11406606 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11486596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24829.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6515-37-3 | C15H12O3 | 240.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6515-37-3
Molecular Formula C15H12O3
Molecular Weight (g/mol) 240.26
MDL Number MFCD00017705
InChI Key ZLHVIYHWWQYJID-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4'-hydroxyflavanone, 2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, 4'-hydroxy flavanone, 2,3-dihydro-2-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 2-4-hydroxyphenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, chembl73933, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-2-4-hydroxyphenyl, flavanone, 4'-hydroxy, 4-hydroxyflavanone, 4'-hydroxyflavaone
PubChem CID 165506
ChEBI CHEBI:34361
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Spécification
Melting Point ∼182°C
Quantity 1 g
IUPAC Name 2-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Formula Weight 240.25
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4'-Hydroxyflavanone
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.