Learn More
4'-Hydroxydiclofenac, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15426199
Click to view available options
Quantity:
5 mg
Packungsgröße:
5mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15426199
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64095.#0
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Cytochrome P450 2C9 (CYP2C9) metabolite of diclofenac
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 64118-84-9
Color Yellow
Molecular Formula C14H11Cl2NO3
MDL Number MFCD01671980
Quantity 5 mg
UN Number UN2811
Beilstein 4198042
Synonym 4'-hydroxydiclofenac, 4'-hydroxy diclofenac, o-2,6-dichloro-4-hydroxyanilino phenyl acetic acid, unii-njf5o599ef, 4'-oh dcf, 2-2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl amino phenyl acetic acid, 4′-ohd, njf5o599ef, diclofenac, 4′-hydroxy, benzeneacetic acid, 2-2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl amino
Solubility Information Soluble in DMSO, ethanol or methanol
InChI Key KGVXVPRLBMWZLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)NC2=C(C=C(C=C2Cl)O)Cl
IUPAC Name 2-[2-(2,6-dichloro-4-hydroxyanilino)phenyl]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 312.146
PubChem CID 116545
ChEBI CHEBI:59613
Formula Weight 312.15
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 4'-Hydroxydiclofenac
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt