Learn More
4-Hydroxybenzaldehyde, 99%
Codice prodotto. 10448720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Packaging:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.5kg
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10448720
Marca: Thermo Scientific Acros 162770010
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 123-08-0 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-08-0
Molecular Formula C7H6O2
Molecular Weight (g/mol) 122.12
InChI Key RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-hydroxybenzaldehyde, 4-formylphenol, p-formylphenol, p-oxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy, parahydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-hydroxy, 4-hydroxy-benzaldehyde, usaf m-6, 4-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 126
ChEBI CHEBI:17597
IUPAC Name 4-hydroxybenzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)O
Specifica
Melting Point 114.0°C to 118.0°C
Color Yellow to Brown
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98.5% min. (GC)
Packaging Plastic bottle
Linear Formula HOC6H4CHO
Quantity 1 kg
Beilstein 08,64
Merck Index 15,4849
Solubility Information Solubility in water: 13g/L (30°C). Other solubilities: 36.8g/L benzene (65°C)
Formula Weight 122.12
Percent Purity 99%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 4-Hydroxybenzaldehyde
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato