Learn More
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid, TRC
Artikelnummer. 30390910
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30390910 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30390910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH950843500MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
CAS 616-82-0
Molecular Formula C7H5NO5
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES O=C(O)C1=CC([N+]([O-])=O)=C(O)C=C1
IUPAC Name 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 183.12
Formula Weight 183.0168
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.