Learn More
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15821701
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15821701 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Product Code. 15821701 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8221610010
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 530-57-4
Melting Point 204°C to 207°C
Molecular Formula 3,5-(CH3O)2-4-(OH)C6H2COOH
MDL Number MFCD00002552
Quantity 10 g
Synonym 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, Syringic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 198.17
Grade Research
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.