Learn More
(4-Formyl-3-methoxyphenyl)boronic Acid, TRC
Product Code. 30402386
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30402386 500 mg
30389431 250 mg
30402276 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30402386 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF754710500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 815620-00-9
Molecular Formula C8H9BO4
Molecular Weight (g/mol) 179.97
SMILES COc1cc(ccc1C=O)B(O)O
Specifications
Quantity 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8-4-7(9(11)12)3-2-6(8)5-10/h2-5,11-12H,1H3
Formula Weight 180.0594
Chemical Name or Material (4-Formyl-3-methoxyphenyl)boronic Acid
Product Title
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.