Learn More
4-Fluorobenzonitrile, 99%
Code produit. p-7020915
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11469953
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13028.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1194-02-1 | C7H4FN | 121.114 g/mol
4-Fluorobenzonitrile is used as chemical intermediate, solvent for perfumes and pharmaceuticals, stabilizer for chlorinated solvents, HPLC analysis, catalyst and component of transition-metal complex catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Fluorobenzonitrile is used as chemical intermediate, solvent for perfumes and pharmaceuticals, stabilizer for chlorinated solvents, HPLC analysis, catalyst and component of transition-metal complex catalysts.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1194-02-1
Molecular Formula C7H4FN
Molecular Weight (g/mol) 121.114
MDL Number MFCD00001812
InChI Key AEKVBBNGWBBYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro, 4-cyanofluorobenzene, p-cyanofluorobenzene, benzonitrile, p-fluoro, 4-fluoro-benzonitrile, 4-fluorobenzenecarbonitrile, 4-fluorobenzonitril, pfbn, 1-cyano-4-fluorobenzene
PubChem CID 14517
IUPAC Name 4-fluorobenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)F
Spécification
Melting Point 34°C to 37°C
Boiling Point 186°C to 188°C
Flash Point 65°C (149°F)
Odor Almond-like
Quantity 5 g
Beilstein 2041517
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 121.11
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 4-Fluorobenzonitrile
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 4
Mention de danger
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis