Learn More
4-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15410406
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
15410406 250 mg 250mg
15400406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15410406 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53123.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874219-35-9
Molecular Formula C8H8BFO4
Molecular Weight (g/mol) 197.956
MDL Number MFCD06801688
InChI Key GQBWFAIHGHHNMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-fluoro-3-methoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-fluoro-3-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, acmc-209qkz, ksc495k9r, 3-methoxycarbonyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-3-methoxycarbonylphenyl boronicacid, 4-fluoro-3-methoxycarbonyl-phenyl boronic acid, 4-fluoranyl-3-methoxycarbonyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 23005332
IUPAC Name (4-fluoro-3-methoxycarbonylphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)OC)(O)O
Specifica
Melting Point 253°C to 255°C
Quantity 250 mg
Formula Weight 197.96
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.