Learn More
4-Dimethylaminobenzaldehyde, ACS
Product Code. 11334207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11334207 25 g 25g
11344207 100 g 100g
11354207 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11334207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036684.14
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149.19 g/mol
4-Dimethylaminobenzaldehyde is used to prepare colorful Schiff base adducts with amines, pyrroles and indoles. It is often used in the Ehrlich reaction, test for the presence of indoles in a sample containing alkaloids and determination of hydrazine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-10-7
Molecular Formula C9H11NO
Molecular Weight (g/mol) 149.19
MDL Number MFCD00003381
InChI Key BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
IUPAC Name 4-(dimethylamino)benzaldehyde
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Melting Point 73°C to 75°C
Color White to Yellow
Boiling Point 176°C to 177°C (17 mmHg)
Flash Point 164°C (327°F)
Odor Strong
Quantity 25 g
Beilstein 606802
Sensitivity Air and light sensitive
Merck Index 14,3230
Solubility Information Soluble in alcohol,ether,chloroform,acetic acid; Insoluble in water.
Formula Weight 149.19
Grade ACS
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.