Learn More
4-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10663645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
10663645 25 g 25g
10243712 1 g 1g
10559972 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10663645 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00421EB
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 49584-26-1
Molecular Formula C7H4ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 201.62
MDL Number MFCD00052337
InChI Key DBMFYTQPPBBKHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulfonylchloride, p-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyano, 4-cyanophenylsulfonyl chloride, p-cyanobenzenesulfonyl chloride, 4-cyanobenzenesulphonyl chloride, 4-cyano-benzenesulfonyl chloride, 4-chlorosulfonyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 39497
IUPAC Name 4-cyanobenzenesulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Linear Formula CNC6H4SO2Cl
Quantity 25 g
Formula Weight 201.63
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Cyanobenzene-1-sulfonyl chloride
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.