Learn More
4-chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10597834
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10597834 10 g 10g
10262392 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10597834 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. AW01194EA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Add to basket
Identifiants chimiques
CAS 306934-78-1
Molecular Formula C13H9ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 260.74
MDL Number MFCD02179828
InChI Key LRTKDTZXCFGPEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-methyl-6-phenylthieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-methyl-6-phenylthiopheno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-methyl-6-phenyl, 4-chloranyl-5-methyl-6-phenyl-thieno 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 2735772
IUPAC Name 4-chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
SMILES CC1=C(SC2=NC=NC(Cl)=C12)C1=CC=CC=C1
Spécification
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Quantity 10 g
Formula Weight 260.75
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-chloro-5-methyl-6-phenylthieno[2, 3-d]pyrimidine
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.