Learn More
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde, 98%
Product Code. 11364078
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11364078 5 g 5g
11354078 1 g 1g
11344078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11364078 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 041365.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5527-95-7 | C7H4ClFO | 158.556 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5527-95-7
Molecular Formula C7H4ClFO
Molecular Weight (g/mol) 158.556
MDL Number MFCD00143288
InChI Key AZMDWRPTDCIFRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, 4-chloro-3-fluorobenz-aldehyde, 4-chloro-3-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-fluoro, pubchem1412, acmc-1amt7, ksc494a8n, 4-chloro-3-fluoro benzaldehyde, azmdwrptdcifrd-uhfffaoysa
PubChem CID 2724985
IUPAC Name 4-chloro-3-fluorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)F)Cl
Spécification
Melting Point 46°C to 48°C
Color White
Flash Point 96°C (206°F)
Quantity 5 g
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 158.56
Percent Purity 98%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material 4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.