Learn More
4-Carboxybenzaldehyde, 98%
Product Code. 11482338
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
Product Code. 11482338
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15277.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-66-9 | C8H6O3 | 150.133 g/mol
4-Carboxybenzaldehyde is an important intermediate in the synthesis of terepthalic acid. It has been used as reagent during esterification of 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidinyl-1-oxyl to yield 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 4-formylbenzoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Carboxybenzaldehyde is an important intermediate in the synthesis of terepthalic acid. It has been used as reagent during esterification of 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidinyl-1-oxyl to yield 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl 4-formylbenzoate.
Solubility
Soluble in water, methanol, DMSO, ether, and chloroform.
Notes
Store away from air and strong bases. Air Sensitive. Incompatible with bases and air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-66-9
Molecular Formula C8H6O3
Molecular Weight (g/mol) 150.133
MDL Number MFCD00006951
InChI Key GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, 4-formyl, terephthalaldehydic acid, p-formylbenzoic acid, p-carboxybenzaldehyde, terephthaldehydic acid, 4-carboxybenzaladehyde, 4-formyl-benzoic acid, 4-formylbenzoicacid, unii-ues4qrk36e
PubChem CID 12088
IUPAC Name 4-formylbenzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C(=O)O
Spezifikation
Melting Point ∼245°C
Odor Odorless
Quantity 250 g
Beilstein 471734
Sensitivity Air Sensitive
Solubility Information Soluble in water,methanol,DMSO,ether,and chloroform.
Formula Weight 150.13
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Carboxybenzaldehyde
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt