Specifications
| Melting Point | 189.0°C to 192.0°C |
| Assay Percent Range | 96% min. (Argentometry) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 252.93 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide |
Safety and Handling
- 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H318-Causes serious eye damage.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.