Learn More
4-Bromocinnamic Acid, TRC
Produktkode 30343328
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
30343328 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30343328 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCB68243525G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-09-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 4-Bromocinnamic Acid
CAS 1200-07-3
Molecular Formula C9H7BrO2
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
IUPAC Name (E)-3-(4-bromophenyl)prop-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 227.06
Formula Weight 225.9629
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.