Learn More
4-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10142804
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
10142804 5 g 5g
10136992 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10142804 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07344DE
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 98600-34-1
Molecular Formula C9H6BrNO
Molecular Weight (g/mol) 224.057
InChI Key IPAFHZDRYAWZOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoindole-3-carboxaldehyde, 4-bromoindole-3-carboxyaldehyde, 4-bromo-3-formylindole, 4-bromo-1h-indole-3-carboxaldehyde, 4-bromoindole-3-carbaldehyde, 4-bromo-3-formyl-1h-indole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromo-3-indolecarbaldehyde, pubchem7682, acmc-209saq
PubChem CID 2763178
IUPAC Name 4-bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)C(=CN2)C=O
Tekniske data
Assay Percent Range 97%
Quantity 5 g
Formula Weight 224.06
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.