Learn More
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde, 95%
Product Code. p-7026203
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11499567
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22067.03
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 144896-51-5 | C16H16O2 | 240.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144896-51-5
Molecular Formula C16H16O2
Molecular Weight (g/mol) 240.30
MDL Number MFCD00800683
InChI Key GSYUTKRSEZMBNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde, 3,5-dimethyl-4-phenylmethoxy benzaldehyde, zlchem 1072, acmc-1bxy6, 3,5-dimethyl-4-benzyloxybenzaldehyde, 3,5-dimethyl-4-benzyloxy benzaldehyde, 4-benzyloxy-3,5-dimethyl-benzaldehyde
PubChem CID 563557
IUPAC Name 3,5-dimethyl-4-phenylmethoxybenzaldehyde
SMILES CC1=CC(C=O)=CC(C)=C1OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Density 1.1
Boiling Point 162°C to 163°C (1 mmHg)
Quantity 1 g
Refractive Index 1.586
Formula Weight 240.3
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material 4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis