Learn More
4-Benzylbiphenyl, 98+%
Codice prodotto. 11468346
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11468346
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A15392.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 613-42-3 | C19H16 | 244.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 613-42-3
Molecular Formula C19H16
Molecular Weight (g/mol) 244.34
MDL Number MFCD00041831
InChI Key AGPLQTQFIZBOLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzylbiphenyl, 4-phenylmethyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-phenylmethyl, benzylbiphenyl, p-benzylbiphenyl, 4-phenyldiphenylmethane, 1-phenyl-4-benzylbenzene, 1, 4-phenylmethyl, acmc-1bh4u, 1-benzyl-4-phenyl-benzene
PubChem CID 69174
IUPAC Name 1-benzyl-4-phenylbenzene
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Melting Point 84°C to 87°C
Boiling Point 285°C to 286°C (110 mmHg)
Flash Point 208°C (406°F)
Quantity 100 g
Beilstein 2047066
Formula Weight 244.34
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material 4-Benzylbiphenyl
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato