Få mere at vide
Få mere at vide
Alfa Aesar™ 4'-Aminoacetanilide, 98+%
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 122-80-5 |
| Boiling Point | 267°C |
| Flash Point | 195°C (383°F) |
| Molecular Formula | C8H10N2O |
| MDL Number | MFCD00007853 |
| Quantity | 25g |
| Beilstein | 742888 |
| Sensitivity | Air Sensitive |
| Merck Index | 14,411 |
| Synonym | 4'-aminoacetanilide, n-4-aminophenyl acetamide, p-aminoacetanilide, 4-aminoacetanilide, 4-acetamidoaniline, p-amino acetanilide, p-acetamidoaniline, acetparamin, acetamide, n-4-aminophenyl, fourrine a |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?