Learn More
4-Amino-3-hydroxybutyric acid
Codice prodotto. 15496749
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15496749 25 g 25g
15486749 5 g 5g
15406759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15496749 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65145.14
 Restricted Item
In Stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 924-49-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Reduces uptake of iodine by the thyroid glands in animals. Antispasmodic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Reduces uptake of iodine by the thyroid glands in animals
  • Antispasmodic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 924-49-2
Molecular Formula C4H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 119.12
MDL Number MFCD00008141
InChI Key YQGDEPYYFWUPGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-3-hydroxybutyric acid, gabob, 3-hydroxy-gaba, dl-4-amino-3-hydroxybutyric acid, gabomade, gamibetal, gaboril, buksamin, gabimex, gaminal
PubChem CID 2149
ChEBI CHEBI:16080
IUPAC Name 4-amino-3-hydroxybutanoic acid
SMILES C(C(CN)O)C(=O)O
Specifica
Melting Point 223°C (decomposition)
Color White to Yellow
Beilstein 1721708
Merck Index 14,444
Quantity 25 g
Formula Weight 119.12
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 4-Amino-3-hydroxybutyric acid
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.