Learn More
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11470023
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11470023 100 g 100g
11460023 25 g 25g
11349439 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11470023 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12103.22
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 881-68-5 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 881-68-5
Molecular Formula C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.186
MDL Number MFCD00003362
InChI Key PZSJOBKRSVRODF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanillin acetate, 4-acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, acetovanillin, acetylvanillin, vanillin, acetate, 4-o-acetylvanillin, o-acetylvanillin, benzaldehyde, 4-acetyloxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-acetoxybenzaldehyde, acetyl vanillin
PubChem CID 61229
ChEBI CHEBI:86956
IUPAC Name (4-formyl-2-methoxyphenyl) acetate
SMILES CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC
Specifica
Melting Point 74°C to 78°C
Quantity 100 g
Beilstein 1963795
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 194.18
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.