Learn More
4,5-Dichloro-2-(4-methylphenyl)-2,3-dihydropyridazin-3-one, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Tekniske data
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 255.1 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 4, 5-Dichloro-2-(4-methylphenyl)-2, 3-dihydropyridazin-3-one |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?