Learn More
4,4'-(Propane-2,2-diylbis(sulfanediyl))bis(2,6-di-tert-butylphenol), 98%, BLD Pharm™
Product Code. 30947694
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
100mg
1g
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30947694 100 mg 100mg
30944283 25 g 25g
30941873 500 g 500g
30932771 1 g 1g
30935238 100 g 100g
30937974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 30947694 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD149092100mg
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Specifications
CAS 23288-49-5
Molecular Formula C31H48O2S2
MDL Number MFCD00079281
Quantity 100 mg
SMILES CC(SC1=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C1)(SC2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2)C
Molecular Weight (g/mol) 516.84
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4,4'-(Propane-2,2-diylbis(sulfanediyl))bis(2,6-di-tert-butylphenol)
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.