Learn More
4-(4-Fluorophenoxy)benzylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11379006
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11379006
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20181.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 568565-86-6
Molecular Formula C13H13ClFNO
Molecular Weight (g/mol) 253.701
MDL Number MFCD01862521
InChI Key FSCHAOUFEVMQOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorophenoxy benzylamine hydrochloride, 4-4-fluorophenoxy phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-4-fluorophenoxy phenyl methanamine hydrochloride, acmc-20amw2, 4-4-fluorophenoxy-benzylamine hydrochloride, 4-4-fluorophenoxyl benzylamine hydrochloride, 4-4-fluoro-phenoxy-benzylamine hydrochloride, 1-4-4-fluorophenoxy phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 10308088
IUPAC Name [4-(4-fluorophenoxy)phenyl]methanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)OC2=CC=C(C=C2)F.Cl
Spezifikation
Melting Point 238°C to 240°C
Quantity 25 g
Formula Weight 253.7
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(4-Fluorophenoxy)benzylamine hydrochloride
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt