Learn More
4-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,2,3-thiadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10732663
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Code produit. Quantity Packaging unitSize
10732663 1 g Amber Glass Bottle 1g
10582832 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10732663
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge CC16408DA
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 163798-92-3
Molecular Formula C9H7BrN2S
Molecular Weight (g/mol) 255.13
MDL Number MFCD00052102
InChI Key DGHQOPZIGDRUIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromomethyl phenyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole,4-4-bromomethyl phenyl, 4-4-bromomethyl phenyl thiadiazole, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzyl bromide, 4-4-bromomethylphenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-4-bromomethyl-phenyl-1,2,3 thiadiazole
PubChem CID 2776454
IUPAC Name 4-[4-(bromomethyl)phenyl]thiadiazole
SMILES BrCC1=CC=C(C=C1)C1=CSN=N1
Spécification
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 255.14
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1, 2, 3-thiadiazole
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.