Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 97%, BLD Pharm™
Codice prodotto. 30948521
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
250mg
25g
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30948521 1 g 1g
30945537 250 mg 250mg
30938146 100 g 100g
30947838 500 g 500g
30945129 5 g 5g
30931884 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30948521 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD1432721g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 256652-04-7
Molecular Formula C16H19BO2
MDL Number MFCD05663868
Quantity 1 g
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(C=CC=C2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 254.13
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.