Specifications
| CAS | 51953-17-4 |
| CAS Min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 163.0°C to 168.0°C |
| Color | White to Yellow |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98+% |
| Packaging | Glass bottle |
| Molecular Formula | C4H4N2O |
| MDL Number | MFCD00167178 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 4(3H)-Pyrimidone
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?