Learn More
4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
Artikelnummer. 11439256
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11439256 25 g 25g
11399449 1 g 1g
11429256 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11439256 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18103.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 16593-81-0 | C11H9N3O2 | 215.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16593-81-0
Molecular Formula C11H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 215.21
MDL Number MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00006256
InChI Key VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
Synonym 4-2-pyridylazo resorcinol monosodium saltmonohydrate
PubChem CID 132988475
IUPAC Name 3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one;sodium;hydrate
SMILES OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Melting Point >300°C
Quantity 25 g
Beilstein 3825637
Formula Weight 255.21 (237.19 Anhydrous)
Chemical Name or Material 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.