Learn More
4-(2-Pyridylazo)-Resorcinol Mono Sodium Salt, Pure, Fisher Chemical
Product Code. 10458990 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packaging:
Vial
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10458990 1 g Vial 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10458990 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/8040/43
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Spécification
Melting Point 188°C
CAS 1141-59-9
Color Orange
Physical Form Powder/Solid
Quantity 1 g
Molecular Formula C11H9N3O2
MDL Number 44237
Synonym 4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
InChI Key VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
IUPAC Name (4Z)-3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
Molecular Weight (g/mol) 215.212
PubChem CID 5474737
Formula Weight 215.21g/mol
Packaging Vial
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Conseils de prudence
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.