Learn More
3M™ Versaflo™ M-400 Series PAPR Accessory, Jaw Gasket
Artikelnummer. 15780068 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Versaflo M-400 Series PAPR System
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. For Use With (Equipment) Packungsgröße
15780068 Versaflo M-400 Series PAPR System Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15780068 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100063885
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    579.00 NOK
    376.03 NOK / Pack of 1
    Save 202.97 NOK
    35% Off
Estimated Shipment: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Jaw gasket is a replacement part for Versaflo™ M-400 Series helmets.
  • 3M Catalog# M-441
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Gray
Disposable Reusable
Product Type Gasket
For Use With (Application) Cleaning, Electrical, Facility Maintenance, Painting, Sanding, Welding
For Use With (Equipment) Versaflo M-400 Series PAPR System
Model M-441