Learn More
Beskrivning
Innehåller
Each package contains 20 septa, sufficient for 7,680 samples
These are septa for use with the 3730, 3730xl, 3130xl, 3130, 3100 and 3100-Avant™ instruments.
Use with:
384-Well Plate Base and 384-Well Plate Retainer
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | Each package contains 20 septa, sufficient for 7,680 samples. |
| Format | 384-well Plate |
| For Use With (Equipment) | 3100-Avant Genetic Analyzer |
| Product Type | Septa Plate |
| Quantity | 20 each |
| Shipping Condition | Room Temperature |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?