Description
POLR1C Polyclonal antibody specifically detects POLR1C in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigen | POLR1C |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 755 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | AC40, DNA-directed RNA polymerase I subunit C, DNA-directed RNA polymerases I and III 40 kDa polypeptide, POLR1E, polymerase (RNA) I polypeptide C, 30kDa, RNA polymerase I subunit, RPA39RNA polymerases I and III subunit AC1, RPA40TCS3, RPA5RPAC1DNA-directed RNA polymerases I and III subunit RPAC1, RPC40 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human POLR1C (NP_976035.1).,, Sequence:, MAASQAVEEMRSRVVLGEFGVRNVHTTDFPGNYSGYDDAWDQDRFEKNFRVDVVHMDENSLEFDMVGIDAAIANAFRRILLAEVPTMAVEKVLVYNNTSIVQDEILAHRLGLIPIHADPRLFEYRNQGDEEGTEIDTLQFRLQVRCTRNPHAAKDSSDPNELYVNHKVYTRHMTWIPLGNQADLFPEGTIRPVHDDILIA |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?