missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TEAD4 Antibody [HRP], Novus Biologicals Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-38077H
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TEAD4 Polyclonal antibody specifically detects TEAD4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
| TEAD4 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| HRP | |
| EFTR-2, hRTEF-1B, related transcription enhancer factor 1B, RTEF1RTEF-1, TCF13L1MGC9014, TEA domain family member 4TEF3, TEAD-4, TEF-3, TEFR-1, Transcription factor 13-like 1, Transcription factor RTEF-1, transcriptional enhancer factor 1-related, transcriptional enhancer factor 3, transcriptional enhancer factor TEF-3 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 110-250 of human TEAD4 (NP_003204.2).,, Sequence:, AREIQAKLKDQAAKDKALQSMAAMSSAQIISATAFHSSMALARGPGRPAVSGFWQGALPGQAGTSHDVKPFSQQTYAVQPPLPLPGFESPAGPAPSPSAPPAPPWQGRSVASSKLWMLEFSAFLEQQQDPDTYNKHLFVHI | |
| 0.1 mL | |
| Stem Cell Markers | |
| 7004 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido