Learn More
Macherey-Nagel™ Tritest™ pH Paper Roll
Product Code. 10030750 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
pH Range:
1 to 11
Packungsgröße:
3 rolls
Artikelnummer. pH Range unitSize
10030750 1 to 11 3 rolls
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10030750
Marke: Macherey-Nagel™ 90502
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Featuring three indicator zones for the highest accuracy readings. Macherey Nagel™ Tritest™ pH Paper Rolls give the user the most precise reading possible in pH measurement.
  • Provides rapid and reliable results
  • Shows three different colors for each full pH unit
  • Specially equipped with a hydrophobic barrier between different indicators
Spezifikation
pH Range 1 to 11
Format Roll
Quantity 1 Each
Type pH Paper