Learn More
[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanethiol, Tech., Thermo Scientific™
Product Code. 10325012
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10325012 1 g 1g
10643613 10 g 10g
11396955 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10325012 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. TL00142DA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 31-07-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 25697-55-6
Molecular Formula C8H7F3S
Molecular Weight (g/mol) 192.199
MDL Number MFCD00042435
InChI Key CQIQWIMXCPTQPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trifluoromethyl benzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methanethiol, 3-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenylmethanethiol, 3-trifluoromethyl benzylthiol, m-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl benzylmercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thiol, acmc-1cnzu
PubChem CID 141236
IUPAC Name [3-(trifluoromethyl)phenyl]methanethiol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS
Spécification
Packaging Amber Glass Bottle
Linear Formula CF3C6H4CH2SH
Quantity 1 g
Formula Weight 192.2
Percent Purity Tech.
Grade Technical
Chemical Name or Material [3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanethiol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.