Learn More
3-[(Phenylmethyl)amino]-1,5-pentanediol, TRC
Código de producto. 30410824
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30410824 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30410824 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32717025MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material 3-[(Phenylmethyl)amino]-1,5-pentanediol
CAS 1034082-96-6
Molecular Formula C12H19NO2
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H19NO2/c14-8-6-12(7-9-15)13-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-15H,6-10H2
SMILES OCCC(CCO)NCc1ccccc1
IUPAC Name 3-(benzylamino)pentane-1,5-diol
Molecular Weight (g/mol) 209.28
Formula Weight 209.1416
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.