Learn More
3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31034021
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
250mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
31034021 100 g -
31022329 25 g -
31033137 500 g -
31025780 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31034021 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD116134100g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Specifica
CAS 103-41-3
Molecular Formula C16H14O2
MDL Number MFCD00004789
Quantity 100 g
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 238.28
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.