Learn More
3-Penten-1-yne (Mixture of cis/trans), TRC
Product Code. 30178919
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30178919 1 g 1g
30178935 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30178919 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP2274301G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2206-23-7
Molecular Formula C5H6
Molecular Weight (g/mol) 66.1
Synonym 2-Penten-4-yne, Propenylacetylene;
IUPAC Name (E)-pent-3-en-1-yne
SMILES CC(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
Specifica
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C5H6/c1-3-5-4-2/h1,4-5H,2H3/b5-4+
Formula Weight 66.047
Chemical Name or Material 3-Penten-1-yne (Mixture of cis/trans)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.