Learn More
3-Nitrobenzoyl Chloride, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 3-Nitrobenzoyl Chloride |
| CAS | 121-90-4 |
| Molecular Formula | C7H4ClNO3 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | m-Nitrobenzoyl chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)9(11)12/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl |
| IUPAC Name | 3-nitrobenzoyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 185.56 |
| Formula Weight | 184.988 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?