Learn More
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one, 98%
Product Code. 11349469
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
50 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
25g
50g
Product Code. 11349469
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15704.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1193-18-6 | C7H10O | 110.16 g/mol
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one was used in the synthesis of 19-nor-1α, 25-dihydroxyvitamin D(3) derivatives. It was also used in sex pheromone of the Douglas-fir beetle. Used in nut flavor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one was used in the synthesis of 19-nor-1α, 25-dihydroxyvitamin D(3) derivatives. It was also used in sex pheromone of the Douglas-fir beetle. Used in nut flavor.
Solubility
Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Notes
Store in cool, well ventilated area. Keep container tightly closed. Store away form oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1193-18-6
Molecular Formula C7H10O
Molecular Weight (g/mol) 110.16
MDL Number MFCD00001581
InChI Key IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-cyclohexen-1-one, seudenone, 3-methyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one, 3-methyl, methylcyclohexenone, caswell no. 561ab, fema no. 3360, 3-methyl-2-cyclohexene-1-one, epa pesticide chemical code 219700, ghl.pd_mitscher_leg0.699
PubChem CID 14511
IUPAC Name 3-methylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1=CC(=O)CCC1
Specifications
Density 0.971
Boiling Point 199°C to 200°C
Flash Point 68°C (154°F)
Odor Pleasant
Refractive Index 1.494
Quantity 10 g
Beilstein 1560601
Solubility Information Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight 110.15
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt