Learn More
(3-Methyl-2-butenyl)triphenyl-phosphonium Bromide, TRC
Product Code. 30470486
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
5 g
Unit Size:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30470486 500 mg 500mg
30464521 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30470486 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM294345500MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-08-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material (3-Methyl-2-butenyl)triphenyl-phosphonium Bromide
CAS 1530-34-3
Molecular Formula C23H24BrP
Quantity 500 mg
Synonym (3,3-Dimethylallyl)triphenylphosphonium Bromide, (3-Methylbut-2-enyl)triphenylphosphonium Bromide, NSC 219242
InChI Formula InChI=1S/C23H24P.BrH/c1-20(2)18-19-24(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-18H,19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CC(=CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C
Molecular Weight (g/mol) 411.31
Formula Weight 410.0799
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.