Specifications
Tekniske data
| CAS Min % | 99.4 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 71.0°C to 73.0°C |
| Color | White to Yellow |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 99.50% |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | CH3OC6H4CH2CO2H |
| Quantity | 25 g |
| Beilstein | 10, I, 82 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3-Methoxyphenylacetic acid
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
- P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?