Learn More
3-Methoxy-o-phenylenediamine, 97%
Codice prodotto. 15447497
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. Quantity unitSize
15447497 250 mg 250mg
15437497 1 g 1g
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15447497
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H35286.MD
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 37466-89-0 | C7H10N2O | 138.17 g/mol
3-Methoxy-o-phenylenediamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Methoxy-o-phenylenediamine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Air sensitive. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37466-89-0
Molecular Formula C7H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 138.17
MDL Number MFCD08276903
InChI Key BFLWXPJTAKXXKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminoanisole, 2,3-diaminoanisol, diaminoanisole, 3-methoxy-benzene-1,2-diamine, 3-methoxy-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methoxy, 3-methoxy-o-phenylenediamine, 3-methoxy-1,2-benzenediamine, ambkkkkk251, 2-amino-3-methoxyaniline
PubChem CID 184268
IUPAC Name 3-methoxybenzene-1,2-diamine
SMILES COC1=CC=CC(=C1N)N
Specifica
Melting Point 39°C to 40°C
Quantity 250 mg
UN Number UN2811
Sensitivity Air sensitive
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 138.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Methoxy-o-phenylenediamine
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.