Få mere at vide
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15437307
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
15437307 250 mg 250mg
15427307 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15437307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34367.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53982-03-9
Molecular Formula C8H8F3NO
Molecular Weight (g/mol) 191.153
MDL Number MFCD13185675
InChI Key PBJBDVWRFMTPOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-2-trifluoromethyl aniline, 2-amino-6-methoxybenzotrifluoride, 3-methoxy-2-trifluoromethyl benzenamine
PubChem CID 13750439
IUPAC Name 3-methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
SMILES COC1=CC=CC(=C1C(F)(F)F)N
Tekniske data
Color Yellow
Refractive Index 1.506
Quantity 250 mg
UN Number UN2811
Formula Weight 191.15
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.