Specifications
| CAS Min % | 88.0, 8.0 |
| CAS Max % | 92.0, 12.0 |
| Color | Colorless to Yellow |
| Density | 1.2300g/mL |
| Boiling Point | 118.0°C (5.0 mmHg) |
| Flash Point | >112°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | HSCH2CH(OH)CH2OH |
| Refractive Index | 1.5073 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3-Mercapto-1,2-propanediol, 90 wt% aqueous solution
- Danger
- Acute toxicity Category 3
- Acute toxicity Category 4
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Skin sensitiser Category 1
- Specific target organ toxicity Category 3
- H302-Harmful if swallowed.
- H311-Toxic in contact with skin.
- H315-Causes skin irritation.
- H317-May cause an allergic skin reaction.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/soap.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
- P333+P313-If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercapto-1,2-propanediol
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?